Kluczowe dokumenty
SAB2106506
Sigma-Aldrich
Anti-RBPMS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, dog, human, rabbit, horse, guinea pig, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBPMS(11030)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego RBPMS
Działania biochem./fizjol.
RBPMS jest członkiem rodziny RRM białek wiążących RNA. Domena RRM ma długość 80-100 aminokwasów, a członkowie rodziny zawierają od jednej do czterech kopii tej domeny. Domena RRM składa się z dwóch krótkich odcinków konserwowanej sekwencji zwanej RNP1 i RNP2, a także kilku wysoce konserwowanych reszt hydrofobowych. RBPMS ma pojedynczą, domniemaną domenę RRM na swoim N-końcu. Gen ten koduje członka rodziny RRM białek wiążących RNA. Domena RRM ma długość 80-100 aminokwasów, a członkowie rodziny zawierają od jednej do czterech kopii domeny. Domena RRM składa się z dwóch krótkich odcinków konserwowanej sekwencji zwanej RNP1 i RNP2, a także kilku wysoce konserwowanych reszt hydrofobowych. Białko kodowane przez ten gen ma pojedynczą, domniemaną domenę RRM na swoim N-końcu. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LFRPFKGYEGSLIKLTSKQPVGFVSFDSRSEAEAAKNALNGIRFDPEIPQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)