Merck
HPA018679
Sigma-Aldrich
Anti-RASGRF2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Guanine nucleotide-releasing factor 2, Anti-Ras guanine nucleotide exchange factor 2, Anti-Ras-GRF2, Anti-Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
FATSQNNRGEHLVDGKSPRLCRKFSSPPPLAVSRTSSPVRARKLSLTSPLNSKIGALDLTTSSSPTTTTQSPAASPPPHTGQIPLDLSRGLSSPEQSPGTVEENVD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RASGRF2(5924)
Opis ogólny
Gen Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor-2 (RASGRF2) jest mapowany na ludzkim chromosomie 5q13. Należy on do rodziny regulowanych wapniem/kalmoduliną czynników wymiany nukleotydów guaninowych. Transkrypty RASGRF2 ulegają obfitej ekspresji w ludzkiej tkance mózgowej. Niskie poziomy RASGRF2 są również wykrywane w ludzkich tkankach serca, łożyska, nerek, trzustki, jajników i śledziony. Białko lokalizuje się w cytoplazmie. Jednak w zależności od partnera interakcji może przemieszczać się na obrzeża komórki. Białko RasGRF2 zawiera dwa regiony homologii pleckstryny (PH), motyw zwiniętej cewki, domenę ilimaquinone (IQ) wiążącą Ca2+/kalmodulinę, region homologii Dbl (DH) i prototypową domenę wymiany Cdc25 (Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor 1) Ras.
Immunogen
Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
W neuronach, p35/CDK5 (kinaza cyklinozależna 5) fosforyluje specyficzny dla Ras czynnik uwalniający nukleotydy guaniny-2 (RASGRF2), modulując w ten sposób zależną od Rac aktywność kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK1/2) i dystrybucję białka-1b związanego z mikrotubulami. RASGRF2 jest również zaangażowany w sygnalizację komórek T. Obecność RASGRF2 w komórkach T aktywuje Ras i stymuluje czynnik transkrypcyjny NF-AT (czynnik jądrowy aktywowanych komórek T).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74632
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Shuen Lo et al.
Genome research, 13(8), 1855-1862 (2003-08-07)
Variations in gene sequence and expression underlie much of human variability. Despite the known biological roles of differential allelic gene expression resulting from X-chromosome inactivation and genomic imprinting, a large-scale analysis of allelic gene expression in human is lacking. We
Sashi Kesavapany et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 24(18), 4421-4431 (2004-05-07)
Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is a proline-directed kinase the activity of which is dependent on association with its neuron-specific activators, p35 and p39. Cdk5 activity is critical for the proper formation of cortical structures and lamination during development. In the
David Stacey et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(51), 21128-21133 (2012-12-12)
The firing of mesolimbic dopamine neurons is important for drug-induced reinforcement, although underlying genetic factors remain poorly understood. In a recent genome-wide association metaanalysis of alcohol intake, we identified a suggestive association of SNP rs26907 in the ras-specific guanine-nucleotide releasing
Sergio Ruiz et al.
PloS one, 4(12), e8229-e8229 (2009-12-17)
Vav1 and RasGRF2 are GDP/GTP exchange factors for Ras superfamily GTPases with roles in the development and/or effector functions of T-lymphocytes. Given that the phenotype of Vav1(-/-), Rasgrf2(-/-) and Vav1(-/-);Rasgrf2(-/-) mice has been studied so far in young animals, we
Sergio Ruiz et al.
Molecular and cellular biology, 27(23), 8127-8142 (2007-10-10)
The Ras pathway is critical for the development and function of T lymphocytes. The stimulation of this GTPase in T cells occurs primarily through the Vav1- and phospholipase C-gamma1-dependent activation of RasGRP1, a diacylglycerol-responsive Ras GDP/GTP exchange factor. Here, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA018679-100UL4061836324476
HPA018679-25UL4061842865994