Kluczowe dokumenty
SAB2104522
Sigma-Aldrich
Anti-HEY2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CHF1, Anti-GRL, Anti-HERP1, Anti-HESR2, Anti-HRT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEY2(23493)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego HEY2
Działania biochem./fizjol.
HEY2 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych typu podstawowa helisa-pętla-helisa (bHLH) związanych z włochatością i wzmacniaczem podziału (HESR). HEY2 tworzy homo- lub hetero-dimery, które lokalizują się w jądrze i oddziałują z kompleksem deacetylazy histonowej w celu reprezentowania
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PMLPPNAAAAVAAATAISPPLSVSATSSPQQTSSGTNNKPYRPWGTEVGA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazuya Ono et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004118-e1004118 (2014-01-28)
Inner ear mechanosensory hair cells transduce sound and balance information. Auditory hair cells emerge from a Sox2-positive sensory patch in the inner ear epithelium, which is progressively restricted during development. This restriction depends on the action of signaling molecules. Fibroblast
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2104522-100UL4061836165536
SAB2104522-50UG