Kluczowe dokumenty
SAB2900120
Sigma-Aldrich
Anti-PTGER2 (AB3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ep2, ep2 prostaglandin e2 receptor, ep2 prostaglandin receptor, ep2 receptor, pge receptor, ep2 subtype
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGER2(5732)
Immunogen
Syntetyczny 16-aminokwasowy peptyd z C-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiego EP2. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek, goryl, gibon, marmozeta (100%); małpa, bydło (88%); mysz, nietoperz, pies, panda, świnia (81%).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amrita Ahluwalia et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(6), G602-G610 (2014-07-26)
Clinical studies indicate that prostaglandins of E class (PGEs) may promote healing of tissue injury e.g., gastroduodenal and dermal ulcers. However, the precise roles of PGEs, their E-prostanoid (EP) receptors, signaling pathways including cAMP and cAMP response element-binding protein (CREB)