Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1730
Sigma-Aldrich
Anti-Rab5A Antibody, clone 3L17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko Rab-5A związane z Ras
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3L17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 23.66 kDa
observed mol wt ~25 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB5A(5868)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3L17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko Rab5A związane z Ras. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka Rab5A związanego z Ras.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Neuro2a.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Rab5A w lizacie komórek Neuro2a.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Rab5A w lizatach z komórek A431, MCF7, PC12 i tkance mózgowej szczura.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Rab5A w komórkach MCF-7.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała Rab5 z KD wynoszącym 5,1 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko Rab-5A związane z Ras (UniProt: P20+D9339; znane również jako EC:3.6.5.2, Rab5A) jest kodowane przez gen RAB5A (znany również jako RAB5) (Gene ID: 5868) u człowieka. Rab5A jest członkiem nadrodziny małych GTPaz, które są zlokalizowane po stronie cytozolowej błony plazmatycznej i endosomów. Odgrywa ważną rolę w różnicowaniu komórkowym, neurogenezie, egzocytozie i transporcie białek. Jest katalizatorem ograniczającym szybkość endocytarnego wychwytu i dostarczania do wczesnych endosomów zarówno znaczników endocytarnych w fazie płynnej, jak i receptorowych, a także homotypowej fuzji endosomalnej. Jest wymagana do fuzji endosomu z błoną plazmatyczną. Lokalizuje się we wczesnych endosomach, gdzie bierze udział w rekrutacji RAB7A i dojrzewaniu tych przedziałów do późnych endosomów. Napędza dojrzewanie endosomów poprzez transport wakuolarnych (H+)-ATPaz z sieci trans-Golgiego do pęcherzyków endocytarnych. Rab5A przechodzi cyklicznie między aktywnym stanem związanym z GTP i nieaktywnym stanem związanym z GDP. W stanie aktywnym wiąże się z różnymi białkami efektorowymi, regulując odpowiedzi komórkowe, takie jak wewnątrzkomórkowy transport błonowy oraz tworzenie pęcherzyków transportowych i ich fuzję z błonami. Aktywna forma związana z GTP rekrutuje różne zestawy dalszych efektorów do błony, które są bezpośrednio odpowiedzialne za tworzenie pęcherzyków, ruch, wiązanie i fuzję. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Croizet-Berger, K., et al. (2002). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 99 (12); 8277-8282; Hoffenberg, S., et al. (2000). J. Biol. Chem. 275(32); 24661-24669).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)