Kluczowe dokumenty
WH0008916M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HERC3 antibody produced in mouse
clone 2C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0032, Anti-hect domain and RLD 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HERC3(8916)
Opis ogólny
HERC3 należy do rodziny ligaz ubikwityny HERC, z których wszystkie zawierają domenę HECT i co najmniej 1 domenę podobną do RCC1 (MIM 179710) (RLD). Przewiduje się, że 350-aminokwasowa domena HECT katalizuje tworzenie tioestru z ubikwityną przed przeniesieniem go do substratu, a RLD działa jako czynnik wymiany nukleotydów guaninowych dla małych białek G (Hochrainer i in., 2005 [PubMed 15676274]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
HERC3 (NP_055421, 1 a.a. ~ 109 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MLCWGYWSLGQPGISTNLQGIVAEPQVCGFISDRSVKEVACGGNHSVFLLEDGEVYTCGLNTKGQLGHEREGNKPEQIGALADQHIIHVACGESHSLALSDRGQLFSWG
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)