Kluczowe dokumenty
SAB4200176
Sigma-Aldrich
Anti-JNK antibody, Mouse monoclonal
clone 1C2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-JNK-46, Anti-JNK1, Anti-JNK1A2, Anti-JNK21B1/2, Anti-JUN N-terminal kinase, Anti-MAP kinase 8, Anti-MAPK8, Anti-PRKM8, Anti-SAPK1, Anti-stress-activated protein kinase 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-JNK, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2a) pochodzi z hybrydomy 1C2 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych rekombinowanym białkiem. JNK1 (c-Jun N-terminal kinase), znana również jako MAPK8 (mitogen-activated protein kinase 8) jest członkiem rodziny kinaz MAP. Gen ten jest zmapowany na ludzkim chromosomie 10q11.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-JNK, mysie monoklonalne zostało użyte w immunoblottingu i teście immunoenzymatycznym (ELISA).
Działania biochem./fizjol.
JNK1 (lub MAPK8) jest kinazą serynowo-treoninową, która jest kluczowym regulatorem apoptozy komórkowej. Podczas braku stiμlacji NFkB; trwała aktywacja JNK1 powoduje śmierć komórek indukowaną przez TNF-a. Jednak JNK1 może również działać jako inhibitor apoptozy. Na przykład; JNK1 współdziała z WOX1 w celu hamowania apoptozy. Ponadto JNK1 fosforyluje Bcl-2, aby pośredniczyć w autofagii indukowanej głodem, a także aktywuje SIRT1 poprzez fosforylację w warunkach stresu oksydacyjnego. JNK1 jest aktywowany przez promieniowanie UV i onkoproteiny, a zatem może być zaangażowany w rozprzestrzenianie się raka
Monoklonalne przeciwciało anty-JNK jest specyficzne dla ludzkiego, mysiego i szczurzego JNK1 (43 kDa) i/lub JNK2 (55 kDa).
JNK1 jest również zaangażowany w apoptozę indukowaną promieniowaniem UV (ultrafioletowym), która jest uważana za związaną ze szlakiem śmierci komórki, w którym pośredniczy cytochrom C.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HSP70 Facilitates Memory Consolidation of Fear Conditioning through MAPK Pathway in the Hippocampus
Porto RR, et al.
Neuroscience, 375, 108-118 (2018)
The Role of c-Jun N-Terminal Kinase (JNK) in Retinal Degeneration and Vision Loss
Kim BJ, et al.
Advances in Experimental Medicine and Biology, Adv(Exp), Med-Med (2018)
JNK Signaling in Apoptosis
Dhanasekaran DN, et al.
Oncogene, 27(48), 6245-6245 (2008)
Trazodone regulates neurotrophic/growth factors, mitogen-activated protein kinases and lactate release in human primary astrocytes
Daniele S, et al.
Journal of Neuroinflammation, 12(1), 1-24 (2015)
Trazodone treatment protects neuronal-like cells from inflammatory insult by inhibiting NF-
Daniele S, et al.
Cellular Signalling, 27(8), 1609-1629 (2015)