SAB4504450
Anti-phospho-SAPK/JNK (pTyr185) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-JNK, Anty-JNK-46, Anty-JNK1, Anty-JNK1A2, Anty-JNK21B1/2, Anty-PRKM8, Anty-SAPK1, Anty-SAPK1c
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr185)
informacje o genach
human ... MAPK10(5602) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601)
Opis ogólny
Immunogen
Zakres immunogenu: 151-200
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4504450-100UG | 4061832525969 |