Kluczowe dokumenty
SAB4504315
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PI3-kinase p85-α (pTyr607) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IMD36, Anty-AGM7, Anty-GRB1, Anty-p85, Anty-p85-ALPHA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 83 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr607)
informacje o genach
human ... PIK3R1(5295)
Opis ogólny
PIK3R1 (phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1) is a pleiotropic gene, that codes for a p85α regulatory subunit of phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K). This gene is mapped to human chromosome 5q13.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PI3-kinase p85-alpha around the phosphorylation site of Tyr607.
Immunogen Range: 573-622
Działania biochem./fizjol.
PIK3R1 (phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1) is known to mediate immune cell differentiation, development and function. Mutations in PIK3R1 gene result in SHORT syndrome, hyper IgM syndrome, lymphadenopathy and short stature.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amplification of telomerase (hTERT) gene is a poor prognostic marker in non-small-cell lung cancer.
Zhu C Q, et al.
British Journal of Cancer, 94(10), 1452-1452 (2006)
Dominant Splice Site Mutations in PIK3R1 Cause Hyper IgM Syndrome, Lymphadenopathy and Short Stature.
Petrovski S
Journal of clinical immunology, 36(5), 462-471 (2016)
Iris Malformation and Anterior Segment Dysgenesis in Mice and Humans With a Mutation in PI 3-Kinase.
Solheim MH
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 58(7), 3100-3106 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4504315-100UG4061832525037