Kluczowe dokumenty
SAB1300722
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PIK3CD-Y524 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit δ isoform, Anti-PI3-kinase p110 subunit δ, Anti-PI3K, Anti-Phosphatidylinositol-4, Anti-PtdIns-3-kinase p110
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
DB
ELISA (i)
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr524)
informacje o genach
human ... PIK3CD(5293)
Opis ogólny
Phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) phosphorylate the 3-prime OH position of the inositol ring of inositol lipids. See MIM 602838. The class I PI3Ks display a broad phosphoinositide lipid substrate specificity and include p110-alpha , p110-beta, and p110-gamma. p110-alpha and p110-beta interact with SH2/SH3-domain-containing p85 adaptor proteins and with GTP-bound Ras.
Immunogen
PIK3CD (NP_005017, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y524 of human PIK3CD.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)