Kluczowe dokumenty
SAB1300971
Sigma-Aldrich
Anti-PIK3R2 (Y467) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PI3-kinase p85 subunit β, Anti-PIK3R2, Anti-Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit β, Anti-PtdIns-3-kinase p85-β
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr467)
informacje o genach
human ... PIK3R2(5296)
Opis ogólny
Protein kinases are enzymes that transfer a phosphate group from a phosphate donor, generally the g phosphate of ATP, onto an acceptor amino acid in a substrate protein. By this basic mechanism, protein kinases mediate most of the signal transduction in eukaryotic cells, regulating cellular metabolism, transcription, cell cycle progression, cytoskeletal rearrangement and cell movement, apoptosis, and differentiation. The family has been classified in 8 major groups based on sequence comparison of their tyrosine (PTK) or serine/threonine (STK) kinase catalytic domains. PIK3R2 binds to activated Protein Tyrosine Kinases, which are phosphorylated, through its SH2 domain, and acts as an adaptor, mediating the association of the P110 catalytic unit to the plasma membrane.
Immunogen
PIK3R2 (NP_005018, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a peptide corresponding to amino acid residues surrounding Y467 of human PIK3R2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)