Kluczowe dokumenty
SAB2108434
Sigma-Aldrich
Anti-WNT3A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, bovine, pig, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNT3A(89780)
mouse ... Wnt3a(22416)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcówkę ludzkiego WNT3A
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IGDFLKDKYDSASEMVVEKHRESRGWVETLRPRYTYFKVPTERDLVYYEA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yue Zhao et al.
Scientific reports, 8(1), 8996-8996 (2018-06-14)
Activation of the renin-angiotensin system (RAS) is associated with hypertension and heart disease. However, how RAS activation causes cardiac lesions remains elusive. Here we report the involvement of Wnt/β-catenin signaling in this process. In rats with chronic infusion of angiotensin