Key Documents
SAB5300175
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSK3B antibody produced in mouse
clone 3D10, ascites fluid
Synonim(y):
GSK-3β, GSK3-beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D10, monoclonal
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, monkey, rat
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSK3B(2932)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human GSK3B expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against GSK3B
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ou Li et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 24, 8510-8523 (2018-11-26)
BACKGROUND Long non-coding RNAs (lncRNAs) have been implicated in various human cancer types. However, the underlying mechanisms involved in hepatocellular carcinoma (HCC) progression remain poorly understood. MATERIAL AND METHODS In this study, lncRNA array was used to identify HCC related