Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5700299
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-GSK3B-S9produkowane u królików
Synonim(y):
GSK3B, gsk-3β
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46
48
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.51 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer9)
informacje o genach
human ... GSK3B(2932)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest kinazą serynowo-treoninową, należącą do podrodziny kinaz syntazy glikogenu. Jest ono zaangażowane w metabolizm energetyczny, rozwój komórek neuronalnych i tworzenie wzorców ciała. Polimorfizmy w tym genie zostały powiązane z modyfikacją ryzyka choroby Parkinsona, a badania na myszach pokazują, że nadekspresja tego genu może być istotna w patogenezie choroby Alzheimera. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S9 ludzkiego GSK3B (NP_001139628.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700299-100UL4065265172448