Kluczowe dokumenty
NIST865
Inconel® 625
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opis
NIST® SRM® 865
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) ma postać wiórów i jest przeznaczony do analizy metodami chemicznymi. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 865_cert
SRM 865_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Dwutlenek krzemu (SiO2), tlenek glinu (Al2O3), trójtlenek boru (B2O3), tlenek baru (BaO), tlenek wapnia (CaO), fluor (F), tlenek żelaza (III) (Fe2O3), tlenek potasu (K2O), tlenek magnezu (MgO), Tlenek manganu(II) (MnO), Tlenek sodu (Na2O), Trójtlenek siarki (SO3), Tlenek strontu (SrO), Dwutlenek tytanu (TiO2)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Dwutlenek krzemu (SIO2), Tlenek glinu (Al2O3), Trójtlenek boru (B2O3), Tlenek baru (BaO), Tlenek wapnia (CaO), Fluor (F), Tlenek żelaza (III) (Fe2O3), Tlenek potasu (K2O), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek manganu(II) (MnO), Tlenek sodu (Na2O), Trójtlenek siarki (SO3), Tlenek strontu (SrO), Dwutlenek tytanu (TiO2)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist. gov/SRM.gov/SRM.
Informacje prawne
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)