NIST1775
Refractory alloy MP-35-N
NIST® SRM® 1775
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Pojedyncza jednostka SRM 1775 zawiera dysk o średnicy około 35 mm (1,375 cala) i grubości 12,7 mm (0,5 cala). Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 1242_cert
SRM 1242_SDS
SRM 1242_cert
SRM 1242_SDS
Cechy i korzyści
- Wartości ułamka masowego z certyfikatem NIST są identyfikowalne metrologicznie z jednostką masy w układzie SI.
- Wartości ułamka masowego dla niobu, azotu, krzemu i wolframu są podawane i wyrażane jako ułamek masowy (%).
- Referencyjne wartości ułamka masowego dla różnych składników są dostarczane i są metrologicznie identyfikowalne z jednostką masy w układzie SI.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Chrom (Cr), Kobalt (Co), Żelazo (Fe), Molibden (Mo), Nikiel (Ni),
Tytan (Ti), Bor (B), Mangan (Mn), Siarka (S), Wanad (V)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Aluminium (Al), węgiel (C), miedź (Cu), fosfor (P), niob (Nb), azot (N), krzem (Si), wolfram (W)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Chrom (Cr), Kobalt (Co), Żelazo (Fe), Molibden (Mo), Nikiel (Ni),
Tytan (Ti), Bor (B), Mangan (Mn), Siarka (S), Wanad (V)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Aluminium (Al), węgiel (C), miedź (Cu), fosfor (P), niob (Nb), azot (N), krzem (Si), wolfram (W)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)