Kluczowe dokumenty
NIST3234
Soy flour
NIST® SRM® 3234
Synonim(y):
Soybean flour
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane wartości dla pierwiastków są podawane w oparciu o suchą masę i identyfikowalne w pochodnej jednostce masy układu SI i wyrażone w miligramach na kilogram.
  • Towarzyszą im wartości niecertyfikowane, utrzymanie wartości certyfikowanych, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, przechowywania i użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Popiół, kalorie, węglowodany, błonnik pokarmowy ogółem, tłuszcz (jako suma kwasów tłuszczowych w postaci trójglicerydów), fosfor (P), białko
Aminokwasy: Alanina, Arginina, Kwas asparaginowy, Cystyna, Kwas glutaminowy, Glicyna, Histydyna, Izoleucyna, Leucyna, Lizyna, Metionina, Fenyloalanina, Prolina, Seryna, Treonina, Tryptofan, Tyrozyna, Walina
Fitochemikalia: Daidzeina, Daidzin, Genisteina, Genistin, Glycitin
Witaminy: Kwas pantotenowy (witamina B5), Ryboflawina (witamina B2)
Pierwiastki śladowe: Wapń (Ca), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Potas (K), Sód (Na), Cynk (Zn)
Grupa Matrix: Orzechy, soja, oleje i tłuszcze jadalne
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)