NIST1243
Nickel-chromium-cobalt alloy
NIST® SRM® 1243, UNS N07001 (disk form)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania w ocenie lub kalibracji metod spektrometrycznych do analizy stopów Ni-Cr-Co o podobnym składzie.
Cechy i korzyści
- Certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego dla 14 składników są podawane w stanie, w jakim zostały otrzymane i są szacowane przy użyciu modelu losowych efektów Gaussa i procedury DerSimonian-Laird.
- Wraz z referencyjnymi wartościami ułamka masowego dla pierwiastków i informacyjną wartością ułamka masowego dla tantalu.
- Szczegóły dotyczące daty ważności, instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Kobalt (Co), chrom (Cr), żelazo (Fe), molibden (Mo), niob (Nb), nikiel (Ni), krzem (Si), tytan (Ti), wanad (V), bor (B), miedź (Cu), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Aluminium (Al), węgiel (C), wolfram (W), cyrkon (Zr), tantal (Ta)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Kobalt (Co), chrom (Cr), żelazo (Fe), molibden (Mo), niob (Nb), nikiel (Ni), krzem (Si), tytan (Ti), wanad (V), bor (B), miedź (Cu), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Aluminium (Al), węgiel (C), wolfram (W), cyrkon (Zr), tantal (Ta)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)