NIST1155A
Stainless Steel
NIST® SRM® 1155a, Cr 18 - Ni 12 - Mo 2 (AISI 316)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 1155a jest litym dyskiem o średnicy 3,2 cm i grubości 1,9 cm.
SRM 1155A_cert
SRM 1155A_SDS
SRM 1155A_cert
SRM 1155A_SDS
Cechy i korzyści
- Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST i referencyjne wartości ułamków masowych oraz współczynnik pokrycia (k) dla pierwiastków w matrycy ze stali nierdzewnej SRM1155A.
- Wartości informacyjne dla pierwiastków są podawane jako ułamki masowe.
- Certyfikowane wartości są identyfikowalne metrologicznie do pochodnej jednostki masy SI, wyrażonej w %.
- Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), kobalt (Co), chrom (Cr), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), niob (Nb), nikiel (Ni), fosfor (P), krzem (Si), tytan (Ti), wanad (V), wolfram (W).
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Arsen (As), Azot (N), Siarka (S), Cyna (Sn), Aluminium (Al), Bor (B), Bizmut (Bi), Ołów (Pb), Tlen (O)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Węgiel (C), kobalt (Co), chrom (Cr), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), niob (Nb), nikiel (Ni), fosfor (P), krzem (Si), tytan (Ti), wanad (V), wolfram (W).
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Arsen (As), Azot (N), Siarka (S), Cyna (Sn), Aluminium (Al), Bor (B), Bizmut (Bi), Ołów (Pb), Tlen (O)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NIST1155A | 4061834119678 |