Kluczowe dokumenty
NIST1219
Stainless Steel
NIST® SRM® 1219, Cr 16 - Ni 2 (AISI 431)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
SRM 1219 ma postać dysku o średnicy około 34 mm (15/16 cala) i grubości 19 mm (3/4 cala). Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 1219_cert
SRM 1219_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia ze stali nierdzewnej przeznaczony do stosowania w kalibracji optycznych emisyjnych i rentgenowskich spektrometrycznych metod analizy.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Azot (N)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Bor (B), Kobalt (Co), Ołów (Pb), Niob (Nb), Cyna (Sn), Tytan (Ti), Wolfram (W)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)