MABX8322
Anti-Plasmodium vivax LDH Antibody, (1mg)
clone 2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Plasmodium vivax LDH
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
parasites, Plasmodium vivax
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Infectious Diseases
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2