MABX8301
Anti-Neisseria gonorrhoeae (NGH) Antibody, (1mg)
clone 1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Neisseria gonorrhoeae (NGH)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
Neisseria gonorrhoeae, bacteria
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Infectious Diseases
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2