NIST1171
Stainless Steel
NIST® SRM® 1171, Cr 17 - Ni 11 - Ti 0.3 (AISI 321)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 1171 składa się z wyżarzonego litego dysku o wymiarach 31 mm×19 mm.
SRM 1171_cert
SRM 1171_SDS
SRM 1171_cert
SRM 1171_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia ze stali nierdzewnej (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w metodach analitycznych emisji optycznej i spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej.
Cechy i korzyści
- Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego stali nierdzewnej i niecertyfikowane wartości ułamka masowego kobaltu.
- Wartości informacyjne dla pierwiastków są podawane jako ułamki masowe.
- Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów. Węgiel (C), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Krzem (Si), Tytan (Ti)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Kobalt (Co), Fosfor (P), Siarka (S), Wolfram (W)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Kobalt (Co), Fosfor (P), Siarka (S), Wolfram (W)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)