Kluczowe dokumenty
NISTC1296
Stainless Steel
NIST® SRM® C1296
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Zastosowanie
Stal nierdzewna SRM jest przeznaczona do stosowania w metodach optycznej analizy emisyjnej i spektrometrii rentgenowskiej.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Kobalt (Co), Tytan (Ti), Aluminium (Al), Niob (Nb)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Antymon (Sb), Arsen (As), Bizmut (Bi), Bor (B), Ołów (Pb), Selen (Se), Tantal (Ta), Tellur (Te), Cyna (Sn), Wolfram (W)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)