Kluczowe dokumenty
SAB3500178
Sigma-Aldrich
Anti-LXR-A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LXRA, Anti-Liver X receptor A, Anti-NR1H3, Anti-Nuclear receptor subfamily 1 group H member 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 44-49 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR1H3(10062)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen LXR α (liver X receptor α) jest członkiem LXR należącym do nadrodziny receptorów jądrowych. Kodowane białko ulega ekspresji głównie w makrofagach, wątrobie, jelitach, nerkach, płucach i tkance tłuszczowej. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11p11.2. Białko zawiera domenę wiążącą DNA, która wymaga domeny wiążącej ligand do heterodimeryzacji z partnerem receptora retinoidu X dla jego aktywności wiązania DNA.
Immunogen
Przeciwciało LXR-A zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi z bliskiego końca aminowego ludzkiego LXR-A.
Działania biochem./fizjol.
Gen LXR α (liver X receptor α) koduje białko, które odgrywa ważną rolę w kontroli homeostazy cholesterolu. Stwierdzono, że LXR regulują odpowiedź zapalną w makrofagach. Są one również zaangażowane w regulację proliferacji komórek.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500178.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liver x receptors in atherosclerosis and inflammation.
Im SS and Osborne TF
Circulation Research, 108, 996-1001 (2011)
CCAR2 negatively regulates nuclear receptor LXRa by competing with SIRT1 deacetylase.
Sakurabashi A
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 149, 80-88 (2015)