Kluczowe dokumenty
SAB4503121
Sigma-Aldrich
Anti-CA5A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CA-VA, Carbonate dehydratase VA, Carbonic anhydrase 5A, Carbonic anhydrase VA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAH5A(763)
Opis ogólny
Anti-CA5A Antibody detects endogenous levels of total CA5A protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CA5A.
Immunogen Range: 171-220
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wu Liang et al.
Urologic oncology, 32(6), 855-863 (2014-06-28)
The epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a critical step in tumor metastasis. CAV-1 has been shown to be an oncogene in bladder cancer. However, little is known about the relationship between CAV-1 and EMT in bladder cancer metastasis. Immunohistochemical analysis was