SAB4501602
Anti-JAK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
JAK-2, JAK2, Janus kinase 2, kinase Jak2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 130 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAK2(3717)
Opis ogólny
JAK2 (janus kinase 2) encodes a tyrosine kinase. It belongs to the Jak family of proteins. The JAK2 gene is located on human chromosome 9p24.
Immunogen
Immunogen Range: 906-955