Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1577
Sigma-Aldrich
Anti-JAK2 Antibody, clone 1L13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kinaza tyrozynowo-białkowa JAK2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1L13, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 130.67 kDa
observed mol wt ~130 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, canine, feline, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAK2(3717)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1L13 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa JAK2. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego JAK2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek K562.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło JAK2 w lizacie komórek K562.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło JAK2 w lizatach z komórek TF-1 i ludzkiej tkanki wątroby.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała JAK2 z KD 6,6 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło JAK2 w ludzkich wycinkach tkanki migdałków.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kinaza tyrozynowo-białkowa JAK2 (UniProt: O60674; znana również jako EC:2.7.10.2, Janus kinase 2, JAK-2) jest kodowana przez gen JAK2 (Gene ID: 3717) u człowieka. Szlak sygnałowy kinazy Janus (JAK)/przekaźników sygnału i aktywatorów transkrypcji (STAT) odgrywa ważną rolę w proliferacji komórek, różnicowaniu komórek, migracji komórek i śmierci komórek. Jest to główny mechanizm sygnalizacyjny dla różnych cytokin i czynników wzrostu. Sygnalizacja JAK/STAT jest również zaangażowana w rozwój układu krwiotwórczego. Konstytutywna aktywacja lub dysregulacja sygnalizacji JAK/STAT może prowadzić do chorób zapalnych, erytrocytozy, gigantyzmu i białaczki. U ssaków rodzina JAK składa się z czterech członków: JAK1, JAK2, JAK 3 i Tyk2. JAK2 jest niereceptorową kinazą tyrozynową, która pośredniczy w istotnych zdarzeniach sygnalizacyjnych zarówno w odporności wrodzonej, jak i adaptacyjnej. Zawiera dwie domeny kinazy białkowej (aa 545-809 i 849-1124). Jego aktywność katalityczna jest przypisana do drugiej domeny kinazy. W cytoplazmie odgrywa kluczową rolę w transdukcji sygnału poprzez powiązanie z receptorami typu I, takimi jak hormon wzrostu (GHR), prolaktyna (PRLR), leptyna (LEPR), erytropoetyna (EPOR), trombopoetyna (THPO); lub receptorami typu II, w tym IFN-a, IFN-b, IFN-g i wieloma interleukinami. Po związaniu ligandu z receptorami na powierzchni komórki, fosforyluje specyficzne reszty tyrozynowe na cytoplazmatycznych ogonach receptora, tworząc miejsca dokowania dla białek STAT. Następnie fosforyluje białka STAT zrekrutowane do receptora. Fosforylowane białka STAT tworzą następnie homodimer lub heterodimer i przemieszczają się do jądra, aby aktywować transkrypcję genów. W jądrze JAK2 reguluje transkrypcję poprzez specyficzną fosforylację Tyr-41 histonu H3 (H3Y41ph), specyficzny znacznik, który promuje wykluczenie CBX5 z chromatyny. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Hubbard, SR. (2018). Front. Endocrinol. 8; 361; Dawson, MA., et al. (2012). Cell Rep. 2(3); 470-477; Sakatsume, M., et al. (1995). J. Biol. Chem. 270(29); 17528-17534).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)