Kluczowe dokumenty
SYNF664500
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F664500, glass conical flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
flat bottom
glass flask
Połączenie
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F664500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Inne uwagi
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)