Merck
DWK241934603
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (500 mL), neck Joints: ST/NS/29 (32)
Synonim(y):
241934603
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Połączenie
Joints: ST/NS neck/29 (32)
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241934603
pojemność kolby
(500 mL)
Opis ogólny
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Inne uwagi
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences