Kluczowe dokumenty
SYNF662950
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
Synthware F662950, szklana kolba stożkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
flat bottom
glass flask
Połączenie
joint neck29/42
joint: ST/NS29/42
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F662950
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Z przegubem. Korek nie jest dostarczany. Wszystkie rozmiary, w tym kolby o pojemności 1 l, są ręcznie dmuchane z rurki, aby zapewnić grubą i jednolitą ściankę.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)