Z517100
Aldrich® Snyder distilling column
Joints: ST/NS 24/40 (2), five sections
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
Joints: ST/NS24/40 (2)
śr. wewn. × śr. zewn.
11 mm × 15 mm
dł. efektywna
380 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z517100-1EA | 4061832116402 |