Kluczowe dokumenty
SYNC171120
Synthware water jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm
Synonim(y):
Synthware C171120, glass distilling column
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C171120
wys. osłony
110 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)