Kluczowe dokumenty
SYNF369024M
Synthware Buchner funnel with inner joint
600 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 90 mm, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F369024M, glass filter funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F369024M
pojemność
600 mL
600 mL
śr. zewn. fryty
90 mm
Opis ogólny
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)