SYNF752450M
Synthware™ filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F752450M, szklany lejek z frędzlami
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F752450M
dysk śr.
24 mm
śr. filtra
24 mm
śr. zewn. płytki
50 mm
wielkość porów
10-15 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)