Key Documents
CS20MS01L3
Millipore
Clarisolve® Depth Filters
High-density cell cultures
Synonim(y):
Clarisolve 20 m Depth Filters in Pod Format, 23 cm2 (0.025 ft2)
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
Millistak+® media
polypropylene
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Clarisolve®
Parametry
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
Wysokość
6.99 cm (2.75 in.)
Długość
9.07 cm (3.57 in.)
Szerokość
4.98 cm (1.96 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.0023 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
1.4-2.1 μg/L
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
0.80 – 1.59 μS/cm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Zastosowanie
High-density cell cultures
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: 20MS
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C
Komentarz do analizy
Total organic carbon (TOC) residue: Post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. At the end of the flush, a sample was pulled for TOC typical values.
Informacje prawne
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej klaryfikacji i odpowiednich powiązanych produktów.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.