Kluczowe dokumenty
MC0HC20CL3
Millipore
Millistak+® HC Pod Depth Filter
greener alternative
C0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic
Synonim(y):
20 cm2 surface area, Female-Luer fitting connection, Millistak+® C0HC Micro 20 Depth Filter, Millistak+® HC Pod Depth Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
cellulose media
filter aid (inorganic)
glass filled polypropylene housing
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millistak+®
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
2.5 in. (6.4 cm)
powierzchnia filtracyjna
20 cm2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
720-4600 ppb
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
3.64-10.5 μS/cm
dopasowywanie
female Luer fitting
stopień filtra
C0HC
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Device Configuration: Micro 20
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives . This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area
Zastosowanie
Perfusion bioreactor fluid
Cechy i korzyści
Millistak+® HC Micro 20 devices offer:
  • Improved scalability during media screening trials
  • Smaller filtration area slightly reduces feedstream volume requirements (approximately 15% less).
  • Transparent housing enables visibility of fluid flow
  • Easier to calculate flow rates based on 20 cm2 filter area
Millistak+® HC (high capacity) media offers:
  • Millistak+® HC dual-action media improves prefiltration and compresses clarification
Millistak+® Pod filters offer:
  • Low hold-up volume for greater product yield
  • Broad range of media grades offered in single and multilayer products
  • Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
  • Patented disposable design eliminates need for housing, CIP or cleaning validation
  • Self-contained Pod filters protect operators from exposure to biohazards
  • Robust construction is easy to use and set up
  • Smaller footprint facilitates use in tight spaces
Opakowanie
3 EA
Inne uwagi
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C
Informacje prawne
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
MILLISTAK+® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej klaryfikacji i odpowiednich powiązanych produktów.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.