MD0HC20CL3
Millistak+® HC Depth Filter in Micro 20 format
D0HC, filtration area 20 cm², Process Development Scale
Synonim(y):
20 cm2 surface area, Female-Luer fitting connection, Millistak+® D0HC Micro 20 Depth Filter, Millistak+® HC Pod Depth Filter
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Millistak+® HC Depth Filter in Micro 20 format, D0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic
Materiały
cellulose media
filter aid (inorganic)
glass filled polypropylene housing
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millistak+®
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
2.5 in. (6.4 cm)
powierzchnia filtracyjna
20 cm2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
720-4600 ppb
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
3.64-10.5 μS/cm
dopasowywanie
female Luer fitting
stopień filtra
D0HC
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Improved scalability during media screening trials
- Smaller filtration area slightly reduces feedstream volume requirements (approximately 15% less).
- Transparent housing enables visibility of fluid flow
- Easier to calculate flow rates based on 20 cm2 filter area
Millistak+® HC (high capacity) media offers:
- Millistak+® HC dual-action media improves prefiltration and compresses clarification
Millistak+® Pod filters offer:
- Low hold-up volume for greater product yield
- Broad range of media grades offered in single and multilayer products
- Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
- Patented disposable design eliminates need for housing, CIP or cleaning validation
- Self-contained Pod filters protect operators from exposure to biohazards
- Robust construction is easy to use and set up
- Smaller footprint facilitates use in tight spaces
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej klaryfikacji i odpowiednich powiązanych produktów.