Merck
MC0HC05FS1
Millipore
Millistak+® HC Pod Depth Filter
C0HC, filtration area 0.55 m², Process Scale
Synonim(y):
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.55 m 2 surface area
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nazwa produktu
Millistak+® HC Pod Depth Filter, C0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Materiały
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Poziom jakości
opis
Perfusion bioreactor fluid
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millistak+®
Parametry
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Wysokość
32 cm (12.5 in.)
Długość
62 cm (24.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.55 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
39-69 mg/m2
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
720-1260 ppb
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
stopień filtra
C0HC
Opis ogólny
Device Configuration: Pod
Zastosowanie
Perfusion bioreactor fluid
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: C0HC
Per 24 hour soak in 10 L pure water post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 (10 L/ft2) of media surface area:
Sodium: <3.0 mg/ft2
Calcium: <0.7 mg/ft2
Magnesium: <0.2 mg/ft2
Mercury: <0.01 mg/ft2
Chromium: <0.01 mg/ft2
Aluminum: <0.01 mg/ft2
Potassium: <0.01 mg/ft2
Lead: <0.01 mg/ft2
Arsenic: <0.01 mg/ft2
Cobalt: <0.01 mg/ft2
Iron: <0.01 mg/ft2
Manganese: <0.01 mg/ft2
Titanium: <0.01 mg/ft2
Zinc: <0.01 mg/ft2
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: After 24 hour static soak in pure water (Type 1 DI Water) post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 of media surface area
Product Water Conductivity at 25°C: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 of media surface area
Informacje prawne
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13