Kluczowe dokumenty
CS40MS01L3
Millipore
Clarisolve® Depth Filter in µPod format
40MS, 40µm, filtration area 0.23 cm², High-density cell cultures, Process Development Scale
Synonim(y):
Filtry wgłębne Clarisolve 40 μm w formacie kapsuły, 23 cm2 (0,025 ft2)
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Clarisolve® Depth Filter in µPod format, High-density cell cultures
Materiały
Millistak+® media
polypropylene
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Clarisolve®
Parametry
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
Wysokość
6.99 cm (2.75 in.)
Długość
9.07 cm (3.57 in.)
Szerokość
4.98 cm (1.96 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.0023 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
0.9-1.2 μg/L
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
0.91 – 1.29 μS/cm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
po autoklawowaniu (1 cykl 60 minut w temperaturze 123 °C) i płukaniu strumieniem 600 LMH czystej wody przez 10 minut. Próbka filtratu była pobierana co 2 minuty podczas płukania i testowana pod kątem przewodności.
Komentarz do analizy
Total organic carbon (TOC) residue: Post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. At the end of the flush, a sample was pulled for TOC typical values.
Total organic carbon (TOC) residue: TOC for 60HX media was measured at below detectable limits.
Informacje prawne
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej klaryfikacji i odpowiednich powiązanych produktów.