Key Documents
CS60HX01L3
Millipore
Clarisolve® Depth Filters
High-density cell cultures
Synonim(y):
Clarisolve 60 μm Depth Filters in Pod Format, 23 cm2 (0.025 ft2)
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Clarisolve®
Parametry
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
Wysokość
6.99 cm (2.75 in.)
Długość
9.07 cm (3.57 in.)
Szerokość
4.60 cm (1.81 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.0023 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
≤0.15 μS/cm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Komentarz do analizy
Total organic carbon (TOC) residue: Measured at below detectable limits.
Informacje prawne
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej klaryfikacji i odpowiednich powiązanych produktów.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.