Kluczowe dokumenty
CS60HX02H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
60HX, 60µm, filtration area 0.027 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Synonim(y):
Clarisolve 60 μm Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiały
TPE seal
polypropylene
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Clarisolve®
Parametry
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Wysokość
14 cm (5.3 in.)
Długość
22 cm (8.5 in.)
Szerokość
9.4 cm (3.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.027 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
≤0.15 μS/cm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13