Kluczowe dokumenty
SAB4200483
Sigma-Aldrich
Anti-JAK2 antibody, Mouse monoclonal
clone 10.1.5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-JAK-2, Anti-JTK10, Anti-Janus kinase 2, Monoclonal Anti-JAK2 antibody produced in mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10.1.5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~125 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using MCF7 cells.
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using TF1 total cell extracts.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAK2(3717)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-JAK2 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy 10.1.5 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów od immunizowanych myszy BALB/c. Rodzina kinaz Janus (Jak) obejmuje czterech członków: Jak1, Jak2, Jak3 i kinazę tyrozynową 2 (Tyk2). Jak2 ulega wszechobecnej ekspresji. Ulega również ekspresji w prawidłowych i nowotworowych komórkach nabłonka gruczołu sutkowego.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznej sekwencji ludzkiego JAK2 (GeneID 3717), sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne anty-JAK2 wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunocytochemia
  • cytometria przepływowa
Działania biochem./fizjol.
Kinazy Janus angażują się w interakcje z wewnątrzkomórkowymi ogonami kilku receptorów cytokin, co skutkuje aktywacją członków rodziny czynników transkrypcyjnych STAT (ang. signal transducer and activator of transcription). Te ostatnie wiążą specyficzne sekwencje kognatyczne w regionie promotora genów, które regulują proliferację i różnicowanie. Aktywacja JAK odgrywa ważną rolę w proliferacji, różnicowaniu, migracji i apoptozie komórek. Stwierdzono, że członek tej rodziny, JAK2, indukuje sygnalizację regulującą ekspresję genów różnych cząsteczek pro-przeżycia i anty-apoptotycznych. Co więcej, zahamowanie sygnalizacji JAK2 wywołało śmierć komórek w ludzkich komórkach nowotworowych. Odkrycia te wskazują na hamowanie JAK2 jako potencjalne podejście terapeutyczne dla różnych nowotworów.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thymoquinone inhibits proliferation, induces apoptosis and chemosensitizes human multiple myeloma cells through suppression of signal transducer and activator of transcription 3 activation pathway
Li F, et al.
British Journal of Pharmacology, 161(3), 541-554 (2010)
Reetobrata Basu et al.
Oncotarget, 8(13), 21579-21598 (2017-02-23)
Recent reports have confirmed highest levels of growth hormone (GH) receptor (GHR) transcripts in melanoma, one of the most aggressive forms of human cancer. Yet the mechanism of GH action in melanoma remains mostly unknown. Here, using human malignant melanoma
The JAK/STAT signaling pathway
Rawlings JS
Journal of Cell Science, 117(8), 1281-1283 (2004)
Cross talk of signals between EGFR and IL-6R through JAK2/STAT3 mediate epithelial-mesenchymal transition in ovarian carcinomas
Colomiere M, et al.
British Journal of Cancer, 100(1), 134-134 (2009)
Spleen deflation and beyond: The pros and cons of Janus kinase 2 inhibitor therapy for patients with myeloproliferative neoplasms
Quintas CA and Verstovsek S
Cancer, 118(4), 870-877 (2012)