SAB4200357
Anti-Profilin 1 antibody, Mouse monoclonal
clone Profilin 1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-PFN1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Profilin 1-3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~15 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, human, mouse, canine
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HeLa or NRK cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PFN1(5216)
mouse ... Pfn1(18643)
rat ... Pfn1(64303)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie