Kluczowe dokumenty
SAB4503227
Sigma-Aldrich
Anti-OR51E2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
HPRAJ, OR51E2, Olfactory receptor 51E2, Olfactory receptor OR11-16, Prostate-specific G-protein coupled receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... O51E2(81285)
Opis ogólny
OR51E2 (receptor węchowy z rodziny 51 podrodzina E członek 2), znany również jako PSGR, koduje receptor sprzężony z białkiem G. Jest członkiem rodziny receptorów zapachowych. OR51E2 jest obecny we wczesnych endosomach. Jest mapowany na ludzki chromosom 11p15.
Przeciwciało anty-OR51E2 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka OR51E2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego OR51E2.
Zakres immunogenu: 221-270
Działania biochem./fizjol.
OR51E2 (receptor węchowy z rodziny 51, podrodzina E, członek 2) pomaga pośredniczyć w szybkiej, niegenomowej sygnalizacji steroidowej w komórkach raka prostaty. Promuje również wzrost wczesnego raka prostaty.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functional Characterization of the Odorant Receptor 51E2 in Human Melanocytes
Gelis L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(34), 17772-17786 (2016)
Lian Gelis et al.
Experimental dermatology, 26(7), 569-576 (2017-02-14)
We identified the olfactory receptor 51E2 in human melanoma and have measured both OR51E2 mRNA and protein expression in melanoma tissue sections. qPCR analysis revealed that the receptor is upregulated in melanoma cells compared to normal melanocytes, indicating that OR51E2
The Cancer Genome Atlas Clinical Explorer: a web and mobile interface for identifying clinical-genomic driver associations
Lee H, et al.
Genome Medicine, 7(1), 112-112 (2015)
Nikolina Jovancevic et al.
Frontiers in physiology, 8, 888-888 (2017-12-19)
The odorant receptor 51E2 (OR51E2), which is well-characterized in prostate cancer cells and epidermal pigment cells, was identified for the first time as the most highly expressed OR in human fetal and adult retinal pigment epithelial (RPE) cells. Immunofluorescence staining
Increased expression of prostate-specific G-protein-coupled receptor in human prostate intraepithelial neoplasia and prostate cancers
Weng J, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 113(5), 811-818 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4503227-100UG4061837746062