ZRB2052
Anti-NFATc1 Antibody, clone 1O16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
NF-ATc, NF-ATc1, NFAT transcription complex cytosolic component, NFATc, Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1O16, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... NFATC1(4772)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with c-Myc/DDK-tagged full-length recombinant Human NFATc1 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected c-Myc/DDK-tagged, full-length, recombinant Human NFATc1 protein.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NFATc1 in Jurkat cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound NFATc1 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected c-Myc/DKk-tagged, full-length, recombinant Human NFATc1 protein.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NFATc1 in Human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1