Kluczowe dokumenty
SAB4300614
Sigma-Aldrich
Anti-ARNTL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BMAL1 antibody produced in rabbit, Anti-BMAL1c antibody produced in rabbit, Anti-JAP3 antibody produced in rabbit, Anti-MGC47515 antibody produced in rabbit, Anti-aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~69 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(S-S-S-I-L)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARNTL(406)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 569-573 (S-S-S-I-L), zgodnie z białkiem ARNTL.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Heterodimery ARNTL-CLOCK aktywują transkrypcję elementu E-box (3'-CACGTG-5') wielu białek zegara okołodobowego. Transkrypcja ta jest hamowana w pętli sprzężenia zwrotnego przez PER, a także przez białka CRY.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian A Hodge et al.
Skeletal muscle, 5, 17-17 (2015-05-23)
Skeletal muscle is a major contributor to whole-body metabolism as it serves as a depot for both glucose and amino acids, and is a highly metabolically active tissue. Within skeletal muscle exists an intrinsic molecular clock mechanism that regulates the
Brian A Hodge et al.
eLife, 8 (2019-02-23)
In the present study we show that the master myogenic regulatory factor, MYOD1, is a positive modulator of molecular clock amplitude and functions with the core clock factors for expression of clock-controlled genes in skeletal muscle. We demonstrate that MYOD1
Michael L Rossetti et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 317(4), E631-E645 (2019-07-31)
Androgen depletion in humans leads to significant atrophy of the limb muscles. However, the pathways by which androgens regulate limb muscle mass are unclear. Our laboratory previously showed that mitochondrial degradation was related to the induction of autophagy and the