SAB1401762
Monoclonal Anti-IFT122 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SPG, WDR10, WDR10p, WDR140
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFT122(55764)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
SIGDEDPFTAKLSFEQGGSEFVPVVVSRLVLRSMSRRDVLIKRWPPPLRWQYFRSLLPDASITMCPSCFQMFHSEDYELLVLQHGCCPYCRRCKDDPG