Kluczowe dokumenty
AV45608
Sigma-Aldrich
Anti-RORA (AB3) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-MGC119326, Anti-MGC119329, Anti-NR1F1, Anti-RAR-related orphan receptor A, Anti-ROR1, Anti-ROR2, Anti-ROR3, Anti-RZRA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
sheep, mouse, dog, horse, rat, guinea pig, bovine, human, goat, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RORA(6095)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego RORA
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RORA (AB3) produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,25 μg/ml i do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Sierocy receptor A związany z kwasem retinowym (RORA), członek rodziny sierocych receptorów jądrowych związanych z retinoidami, jest czynnikiem transkrypcyjnym zależnym od ligandu. RORA ulega powszechnej ekspresji i nasila apoptozę zależną od p53. RORA jest ważny dla rozwoju móżdżku i jest wymagany do dojrzewania fotoreceptorów w siatkówce.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GHTPEGSKADSAVSSFYLDIQPSPDQSGLDINGIKPEPICDYTPASGFFP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David A Gold et al.
Brain research, 1140, 19-25 (2006-01-24)
The staggerer mutation was first identified at the Jackson Laboratory in 1955. In the ensuing half-century, studies of staggerer mice have provided new insights into developmental neurobiology, gene regulatory networks, and circadian behavior. Recent work has expanded the role of
Huilin Zhang et al.
Scientific reports, 4, 5811-5811 (2014-07-25)
The receptor-tyrosine-kinase-like orphan receptor 1 (ROR1) is a transmembrane protein belongs to receptor tyrosine kinase (RTK) family. This study aimed to examine the expression of ROR1 in human ovarian cancer and investigate the relationship between its expression and the prognosis