Kluczowe dokumenty
HPA004823
Sigma-Aldrich
Anti-TNC antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-FDNA56, Anty-HXB, Anty-MGC167029, Anty-TN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
RLVKLIPGVEYLVSIIAMKGFEESEPVSGSFTTALDGPSGLVTANITDSEALARWQPAIATVDSYVISYTGEKVPEITRTVSGNTVEYALTDLEPATEYTLRIFAEKGPQKSSTITAKFTTDLDSPRDLTATEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNC(3371)
Opis ogólny
TNC (tenascyna C) to duża, wielokomórkowa glikoproteina macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) należąca do rodziny tenascyn. Ogólnie rzecz biorąc, ulega ona ekspresji w normalnych tkankach dorosłych na bardzo niskim poziomie, ale ulega wysokiej ekspresji w komórkach nowotworowych. Podwyższony poziom ekspresji odnotowano po stronie odpływu płatków zastawki aortalnej.
Immunogen
Tenascin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-TNC antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
TNC (tenascyna C) bierze udział w przebudowie tkanek i apoptozie. Plejotropowy regulator, TNC, jest związany z różnymi procesami komórkowymi, takimi jak embriogeneza, gojenie się ran, proliferacja komórek, różnicowanie, ruchliwość i regeneracja nerwów. Jest również związany z różnymi chorobami serca i naczyń. Działa jako biomarker sercowy w wykrywaniu różnych chorób serca, w tym niewydolności serca, zakrzepicy, miażdżycy i raka. Kontroluje również regulację sygnalizacji różnicowania neuronalnego w ludzkich mezenchymalnych komórkach macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86782
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hung-Li Tsai et al.
Tissue engineering. Part A, 20(13-14), 1908-1921 (2014-05-16)
Mesenchymal stem cells (MSCs) are currently thought to transdifferentiate into neural lineages under specific microenvironments. Studies have reported that the tenascin family members, tenascin-C (TnC) and tenascin-R (TnR), regulate differentiation and migration, in addition to neurite outgrowth and survival in
Hidenori Suzuki et al.
Acta neurochirurgica. Supplement, 120, 117-121 (2014-11-05)
Tenascin-C (TNC), a matricellular protein, exerts diverse functions, including tissue remodeling and apoptosis, and is induced in cerebrospinal fluid (CSF) after aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH). The purpose of this study was to examine the relationships among CSF TNC levels, initial
Katja Schenke-Layland et al.
European heart journal, 30(18), 2254-2265 (2009-06-30)
To increase the supply, many countries harvest allograft valves from explanted hearts of transplant recipients with ischaemic (ICM) or dilated cardiomyopathy (DCM). This study determines the structural integrity of valves from cardiomyopathic hearts. Extracellular matrix (ECM) was examined in human
Irena Niebroj-Dobosz
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 413(19-20), 1516-1518 (2012-06-13)
Tenascin-C (TN-C), a hexameric extracellular matrix glycoprotein, is a pleiotropic regulator of a variety of cell functions associated with embryogenesis, wound healing, cell proliferation, differentiation, motility, and nerve regeneration. Due to its role in remodeling processes, TN-C is involved with
Yingqiang Xu et al.
Diagnostic pathology, 10, 211-211 (2015-12-15)
Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and Tenascin-C (TN-C) have been shown to be involved in the metastasis of many tumors. The purpose of this study was to determine the relationship between the co-expression of these two molecules and the clinical prognosis of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA004823-100UL4061837135453
HPA004823-25UL4061842768417